SAB5702521
Anti-Peroxiredoxin 1/PAG Antibody, clone 3F8X3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3F8X3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.34 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDX1(5052)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)