SAB5702498
Anti-GSTO1 Antibody, clone 7L9P3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GSTO 1-1, GSTTLp28, HEL-S-21, P28, SPG-R
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7L9P3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
0.70 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSGESARSLGKGSAPPGPVPEGSIRIYSMRFCPFAERTRLVLKAKGIRHEVININLKNKPEWFFKKNPFGLVPVLENSQGQLIYESAITCEYLDEAYPGK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTO1(9446)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1