SAB5702477
Anti-U2AF2/U2AF65 Antibody, clone 8E8R9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
U2AF65
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8E8R9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
65 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EVLCLMNMVLPEELLDDEEYEEIVEDVRDECSKYGLVKSIEIPRPVDGVEVPGCGKIFVEFTSVFDCQKAMQGLTGRKFANRVVVTKYCDPDSYHRRDFW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... U2AF2(11338)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1