SAB5702450
Anti-DGCR8 Antibody, clone 3T5Q6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
C22orf12, DGCRK6, Gy1, pasha
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3T5Q6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DLEEFRSYLEKRFDFEQVTVKKFRTWAERRQFNREMKRKQAESERPILPANQKLITLSVQDAPTKKEFVINPNGKSEVCILHEYMQRVLKVRPVYNFFECENPSEPFGASVTIDGVTYGSGTASSKKLAKNKAARATLEILIPDFVKQTSEEKPKDSEELEYFNHISIEDSRVYELTSKAGLLSPYQILHECLKRNHGMGDTSIKFEVVPGKNQKSEYVMACGKHTVRGWCKNKRVGKQLASQKILQLLHPHVKNWGSLLRMYGRESSKMVKQETSDKSVIELQQYAKKNKPNLHILSKLQEEMKRLAEEREETRKKPKMSIVASAQPG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DGCR8(54487)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1