SAB5702441
Anti-ERK5 Antibody, clone 5C1P5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5C1P5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
115 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LSKSQVEDPLPPVFSGTPKGSGAGYGVGFDLEEFLNQSFDMGVADGPQDGQADSASLSASLLADWLEGHGMNPADIESLQREIQMDSPMLLADLPDLQDP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK7(5598)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1