SAB5702431
Anti-Desmin Antibody, clone 6O9O4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CSM1, CSM2, LGMD2R
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6O9O4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
54 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.77 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EEEIRHLKDEMARHLREYQDLLNVKMALDVEIATYRKLLEGEESRINLPIQTYSALNFRETSPEQRGSEVHTKKTVMIKTIETRDGEVVSEATQQQHEVL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DES(1674)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)