SAB5702428
Anti-Reptin/RUVBL2 Antibody, clone 3U4L10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3U4L10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.166 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUVBL2(10856)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)