SAB5702364
Anti-MSMB Antibody, clone 4L8B5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4L8B5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSMB(4477)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1