SAB5702355
Anti-Calpain 2 Antibody, clone 9Y7I1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CANP2, CANPL2, CANPml, mCANP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Y7I1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LWTKIQKYQKIYREIDVDRSGTMNSYEMRKALEEAGFKMPCQLHQVIVARFADDQLIIDFDNFVRCLVRLETLFKIFKQLDPENTGTIELDLISWLCFSVL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPN2(824)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1