SAB5702350
Anti-CDC16 Antibody, clone 7Y1Y10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANAPC6, APC6, CDC16Hs, CUT9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Y1Y10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
72 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.08 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLYPSNPV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC16(8881)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)