SAB5702338
Anti-α-Actinin-4 Antibody, clone 5Y3R6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ACTININ-4, FSGS, FSGS1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5Y3R6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVDYHAANQSYQYGPSSAGNGAGGGGSMGDYMAQEDDWDRDLLLDPAWEKQQRKTFTAWCNSHLRKAGTQIENIDEDFRDGLKLMLLLEVISGERLPKPE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTN4(81)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)