SAB5702326
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9C8T10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.35 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDEL1(81565)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)