SAB5702313
Anti-Coilin Antibody, clone 7Z4K1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CLN80, p80-coilin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Z4K1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.63 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAASETVRLRLQFDYPPPATPHCTAFWLLVDLNRCRVVTDLISLIRQRFGFSSGAFLGLYLEGGLLPPAESARLVRDNDCLRVKLEERGVAENSVVISNG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COIL(8161)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1