SAB5702284
Anti-SNAP25 Antibody, clone 7Y9E3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CMS18, RIC-4, RIC4, SEC9, SNAP, SNAP-25, SUP, bA416N4.2, dJ1068F16.2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Y9E3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNAP25(6616)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1