SAB5702267
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8D8H6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
38 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
2.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:200 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PQBP1(10084)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1