SAB5702234
Anti-Sec61A Antibody, clone 9W7I3, Rabbit Monoclonal
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9W7I3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SMGAIFEDPVHVVVYIIFMLGSCAFFSKTWIEVSGSSAKDVAKQLKEQQMVMRGHRDTSMVHELNRYIPTAAAFGGLCIGALSVLADFLGAIGSGTGILLA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEC61A2(55176)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1