SAB5702212
Anti-UCP1+UCP3 Antibody, clone 0S10O10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AI385626, Slc25a7, Ucp
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0S10O10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRLQIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGIQRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMTGGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRVIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALVNNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSLPGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNVIMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... UCP1(22227)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)