SAB5702188
Anti-Rad21 Antibody, clone 9H0H6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDLS4, HR21, HRAD21, MCD1, NXP1, SCC1, hHR21
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9H0H6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
ChIP: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EKEDDEEEEDEDASGGDQDQEERRWNKRTQQMLHGLQRALAKTGAESISLLELCRNTNRKQAAAKFYSFLVLKKQQAIELTQEEPYSDIIATPGPRFHII
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD21(5885)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1