SAB5702182
Anti-PLA2G2A Antibody, clone 3X9F5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PLA2G2A, MOM1, PLA2, PLA2B, PLA2L, PLA2S, PLAS1, sPLA2, phospholipase A2 group IIA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3X9F5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
15 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VTHDCCYKRLEKRGCGTKFLSYKFSNSGSRITCAKQDSCRSQLCECDKAAATCFARNKTTYNKKYQYYSNKHCRGSTPRC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G2A(5320)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1