SAB5702172
Anti-ZIC1 Antibody, clone 6B5O9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CRS6, ZIC, ZNF201
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6B5O9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MLLDAGPQYPAIGVTTFGASRHHSAGDVAERDVGLGINPFADGMGAFKLNPSSHELASAGQTAFTSQAPGYAAAAALGHHHHPGHVGSYSSAAFNSTRDF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZIC1(7545)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)