SAB5702167
Anti-PDGFRB Antibody, clone 6E8C10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD140B,IBGC4,IMF1,JTK12,KOGS,PDGFR,PDGFR-1,PDGFR1,PENTT,PDGF Receptor beta,PDGFRB,PDGFR beta
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6E8C10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
170 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SPLDTSSVLYTAVQPNEGDNDYIIPLPDPKPEVADEGPLEGSPSLASSTLNEVNTSSTISCDSPLEPQDEPEPEPQLELQVEPEPELEQLPDSGCPAPRAEAEDSFL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)