SAB5702140
Anti-OTX1 Antibody, clone 6H7J9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
orthodenticle homeobox 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6H7J9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
37 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MMSYLKQPPYGMNGLGLAGPAMDLLHPSVGYPATPRKQRRERTTFTRSQLDVLEALFAKTRYPDIFMREEVALKINLPESRVQVWFKNRRAKCRQQQQSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTX1(5013)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)