SAB5702052
Anti-CARS Antibody, clone 7V0X1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CARS, CARS1, CYSRS, MGC:11246, cysteinyl-tRNA synthetase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7V0X1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
85 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
0.40 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EREEKRRVEEEKRKKKEEAARRKQEQEAAKLAKMKIPPSEMFLSETDKYSKFDENGLPTHDMEGKELSKGQAKKLKKLFEAQEKLYKEYLQMAQNGSFQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CARS(833)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)