SAB5702040
Anti-Aromatase (CYP19A1) Antibody, clone 5C5N7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ARO, ARO1, CPV1, CYAR, CYP19, CYPXIX, P-450AROM
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5C5N7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
58 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.75 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVLEMLNPIHYNITSIVPEAMPAATMPVLLLTGLFLLVWNYEGTSSIPGPGYCMGIGPLISHGRFLWMGIGSACNYYNRVYGEFMRVWISGEETLIISKS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1