SAB5702013
Anti-AP2M1 Antibody, clone 10J8D1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AP50, CLAPM1, mu2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10J8D1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.725 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AP2M1(1173)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1