SAB5702009
Anti-PKC alpha Antibody, clone 1G10S8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PRKCA,AAG6,PKC-alpha,PKCA,PRKACA,PKC alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1G10S8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
76 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.26 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MTKHPAKRLGCGPEGERDVREHAFFRRIDWEKLENREIQPPFKPKVCGKGAENFDKFFTRGQPVLTPPDQLVIANIDQSDFEGFSYVNPQFVHPILQSAV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKCA(5578)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)