SAB5702001
Anti-CD58 Antibody, clone 1S9M4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD58, LFA-3, LFA3, ag3, CD58 molecule
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1S9M4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55-70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVAGSDAGRALGVLSVVCLLHCFGFISCFSQQIYGVVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD58(965)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1