SAB5701971
Anti-Hsc70/HSPA8 Antibody, clone 0J2Z9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0J2Z9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
71 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FNMKATVEDEKLQGKINDEDKQKILDKCNEIINWLDKNQTAEKEEFEHQQKELEKVCNPIITKLYQSAGGMPGGMPGGFPGGGAPPSGGASSGPTIEEVD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA8(3312)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)