Merck
SAB5701945
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-VANGL2-T78/S79/S82 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr78/pSer79/pSer82)
Angaben zum Gen
human ... VANGL2(57216)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in the regulation of planar cell polarity, especially in the stereociliary bundles of the cochlea. The encoded protein transmits directional signals to individual cells or groups of cells in epithelial sheets. This protein is also involved in the development of the neural plate.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T78/S79/S82 of human VANGL2
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)