Merck
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 335.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer51)
Angaben zum Gen
human ... EIF2S1(1965)
Allgemeine Beschreibung
The translation initiation factor EIF2 catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation, promoting the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. EIF2 is composed of 3 nonidentical subunits, the 36-kD EIF2-alpha subunit (EIF2S1), the 38-kD EIF2-beta subunit (EIF2S2; MIM 603908), and the 52-kD EIF2-gamma subunit (EIF2S3; MIM 300161). The rate of formation of the ternary complex is modulated by the phosphorylation state of EIF2-alpha (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[supplied by OMIM, Feb 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Phospho-EIF2S1 (S51).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)