SAB5701745
Anti-Phospho-STAT5A-Y694 antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.93 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr694)
Angaben zum Gen
human ... STAT5A(6776)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)