Merck
SAB5701099
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal
Größe auswählen
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Produktbezeichnung
Anti-MAP1LC3B antibody produced in mouse,
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Konzentration
2.86 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene is a subunit of neuronal microtubule-associated MAP1A and MAP1B proteins, which are involved in microtubule assembly and important for neurogenesis. Studies on the rat homolog implicate a role for this gene in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component.
Immunogen
Recombinant protein of human MAP1LC3B.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)