Merck
SAB5701077
Sigma-Aldrich
Anti- Acetyl-HMGB1-K29 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 355.00
CHF 355.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 355.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 355.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.93 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys29)
Angaben zum Gen
human ... HMGB1(3146)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the High Mobility Group-box superfamily. The encoded non-histone, nuclear DNA-binding protein regulates transcription, and is involved in organization of DNA. This protein plays a role in several cellular processes, including inflammation, cell differentiation and tumor cell migration. Multiple pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Immunogen
A synthetic acetylated peptide around K29 of human HMGB1.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)