Merck
SAB5701006
Sigma-Aldrich
Anti- HB-EGF antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 425.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.52 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HBEGF(1839)
Immunogen
A synthesized peptide derived from human HB-EGF
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)