Merck
SAB5700947
Sigma-Aldrich
Anti-Grp75/MOT/HSPA9 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1.4 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA9(3313)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 gene family. The encoded protein is primarily localized to the mitochondria but is also found in the endoplasmic reticulum, plasma membrane and cytoplasmic vesicles. This protein is a heat-shock cognate protein. This protein plays a role in cell proliferation, stress response and maintenance of the mitochondria. A pseudogene of this gene is found on chromosome 2.[provided by RefSeq, May 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Grp75/MOT/HSPA9
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)