Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
SAB5700687
Sigma-Aldrich
Anti-mTOR antibody produced in rabbit
Synonym(e):
FRAP, FRAP1, FRAP2, MTOR, RAFT1, RAPT1, SKS, mTOR
Größe auswählen
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 311.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
288
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
2.26 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... mTOR (2475)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to a family of phosphatidylinositol kinase-related kinases. These kinases mediate cellular responses to stresses such as DNA damage and nutrient deprivation. This protein acts as the target for the cell-cycle arrest and immunosuppressive effects of the FKBP12-rapamycin complex. The ANGPTL7 gene is located in an intron of this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2388-2487 of human mTOR (NP_004949.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)