SAB5700585
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
PPP1R58, PSD-93, PSD93
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
2.57mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr340)
Angaben zum Gen
human ... DLG2(1740)
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)