SAB5700491
Anti-Phospho-PLCG1-S1248 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCG1, PLCgamma1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
148
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.08 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1248)
Angaben zum Gen
human ... PLCG1(5335)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable