Merck
SAB5700477
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y165 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
Größe auswählen
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 311.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
77
93
95
97
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
3.49 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr165)
Angaben zum Gen
human ... BCAR1(9564)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y165 of human BCAR1
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)