Merck
SAB5700447
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GAB1-Y659 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
GAB1, GRB2
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
76
80
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.47 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr659)
Angaben zum Gen
human ... GAB1(2549)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the IRS1-like multisubstrate docking protein family. It is an important mediator of branching tubulogenesis and plays a central role in cellular growth response, transformation and apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y659 of human GAB1 (NP_002030.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)