SAB5700421
Anti-Phospho-GSK3A-S21 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
GSK3 alpha, GSK3A
Größe auswählen
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
50
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.24 mg/ml
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer21)
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)