Merck
SAB5700339
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STMN1-S16 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
C1orf215, LAP18, Lag, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1, stathmin
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
17
19
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.85 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer16)
Angaben zum Gen
human ... STMN1(3925)
Allgemeine Beschreibung
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S16 of human STMN1 (NP_001138926.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)