SAB5700303
Anti-Phospho-ERK3-S189 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ERK3, HsT17250, MAPK6, PRKM6, p97MAPK
Größe auswählen
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
82
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.48 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer189)
Angaben zum Gen
human ... MAPK6(5597)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)