Merck
SAB5700267
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA7 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
B14.5a, CI-B14.5a, NDUFA7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
12
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.07 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFA7(4701)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I), which is a multiprotein complex located in the inner mitochondrial membrane. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human NDUFA7 (NP_004992.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)