Merck
SAB5700225
Sigma-Aldrich
Anti-HELLS antibody produced in rabbit
Synonym(e):
HELLS, ICF4, LSH, Nbla10143, PASG, SMARCA6
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14
36-39
81-97
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
2.02 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HELLS(3070)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a lymphoid-specific helicase. Other helicases function in processes involving DNA strand separation, including replication, repair, recombination, and transcription. This protein is thought to be involved with cellular proliferation and may play a role in leukemogenesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 719-838 of human HELLS (NP_060533.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)