Merck
SAB5700206
Sigma-Aldrich
Anti-UIMC1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
RAP80, UIMC1, X2HRIP110
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
17
38
61
70
79
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.88mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UIMC1(51720)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a nuclear protein that interacts with Brca1 (breast cancer 1) in a complex to recognize and repair DNA lesions. This protein binds ubiquitinated lysine 63 of histone H2A and H2AX. This protein may also function as a repressor of transcription. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human UIMC1 (NP_057374.3).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)