SAB5700204
Anti-ARHGEF1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
102
104
105
98
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.07 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF1(9138)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable