Merck
SAB5700186
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
H731, PDCD4
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
50
51
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.2 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD4(27250)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PDCD4 (NP_055271.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)