SAB5700009
Anti-P4HB antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CLCRP1, DSI, ERBA2L, GIT, P4HB, P4Hbeta, PDI, PDIA1, PHDB, PO4DB, PO4HB, PROHB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
5.14 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P4HB(5034)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable