SAB5600209
Anti-GAPDH-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
About This Item
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)